Diphenylacetonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03259.0100EA 13.4 EUR
8.03259.0100 8.03259.9999
Diphenylacetonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diphenylacetonitril
Formel: (C₆H₅)₂CHCN
Molecular Weight: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71…74 °C
Dichte: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001862
CAS-Nummer: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 13,03348
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 71 - 74 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Boiling Point 175 - 177 °C (15 hPa)
Vapor Pressure 21.3 hPa (190 °C)
Flash Point 120 °C