2,4'-DDT
Lieferant: Merck
Danger
Synonyme: o,p'-DDT,2,2,2,o,p'-Pentachlorethylidenbisbenzol,1-Chlor-2-(1-(4-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethyl)benzol,1-Chlor-4-(1-(2-chlorphenyl)-2,2,2-trichlorethyl)benzol
49018
49018.EA 201 EUR
49018.
2,4'-DDT
2,4'-DDT
Formel: C₁₄H₉Cl₅
Molecular Weight: 354,49 g/mol
CAS-Nummer: 789-02-6
EINECS: 212-332-5
UN: 2761
ADR: 6.1,III