α,α-Dimethoxytoluol
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzaldehyddimethylacetal
FLUO018193-25GEA
35.4
EUR
FLUO018193-25G
α,α-Dimethoxytoluol
α,α-Dimethoxytoluol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa) Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008491 CAS-Nummer: 1125-88-8 EINECS: 214-413-0 |