2,4-Dichlorbenzylisothiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
CHMPS04166.250EA 0 EUR
CHMPS04166.250 MAYBS04166.1
2,4-Dichlorbenzylisothiocyanat
2,4-Dichlorbenzylisothiocyanat
Formel: C₈H₅Cl₂NS
MDL: MFCD00046818
CAS-Nummer: 18967-41-4