Benzolselenylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Danger
Synonyme: (Chlorseleno)benzol,Phenylselenylchlorid
M-Clarity™ quality level = MQ100
183342-10G 183342-1G 183342-50G
SIAL183342-10GEA 245 EUR
SIAL183342-10G SIAL183342-1G SIAL183342-50G
Benzolselenylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzolselenylchlorid
Formel: (C₆H₅)SeCl
Molecular Weight: 191,52 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…62 °C
MDL: MFCD00000478
CAS-Nummer: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II