Benzolselenylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylselenylchlorid(Chlorseleno)benzol
A12751.14EA 254 EUR
A12751.14 A12751.06
Benzolselenylchlorid ≥98%
Benzolselenylchlorid
Formel: (C₆H₅)SeCl
Molecular Weight: 191,52 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000478
CAS-Nummer: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II