5-Hydroxyisophthalsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
MOLE24242615-100GEA 105 EUR
MOLE24242615-100G
5-Hydroxyisophthalsäure
5-Hydroxyisophthalsäure
Formel: C₈H₆O₅
Molecular Weight: 182,13 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 298…301 °C
MDL: MFCD00002515
CAS-Nummer: 618-83-7
EINECS: 210-565-7