5-Hydroxyisophthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40013.0500EA 0 EUR
8.40013.0500 8.40013.0050
5-Hydroxyisophthalsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxyisophthalsäure
Formel: C₈H₆O₅
Molecular Weight: 182,13 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 298…301 °C
MDL: MFCD00002515
CAS-Nummer: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.6 g/l (15 °C)
Melting Point 298 - 301 °C
Molar Mass 182.13 g/mol
pH  - 7 (H2O, 20 °C)