5-Hydroxyisophthalsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
A13845.18EA
35.9
EUR
A13845.18
A13845.0B
A13845.30
5-Hydroxyisophthalsäure ≥98%
5-Hydroxyisophthalsäure
Formel:
C₈H₆O₅ Molecular Weight: 182,13 g/mol Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 300 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002515 CAS-Nummer: 618-83-7 EINECS: 210-565-7 |