5-Hydroxyisophthalsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-1,3-benzoldicarbonsäure
ACRO271391000EA 69.1 EUR
ACRO271391000 ACRO271395000 ACRO271390250
5-Hydroxyisophthalsäure 99%
5-Hydroxyisophthalsäure
Formel: C₈H₆O₅
Molecular Weight: 182,13 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 297…303 °C
MDL: MFCD00002515
CAS-Nummer: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 297 to 303 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %