Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4,5-TrihydroxybenzoesäureethylesterGallussäureethylesterEthylgallat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20597.0100EA 61.2 EUR
8.20597.0100 8.20597.9999
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
MDL: MFCD00016430
CAS-Nummer: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 198.17 g/mol