4-Methoxyisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL528277-5GEA
218
EUR
SIAL528277-5G
4-Methoxyisophthalsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyisophthalsäure
Formel:
C₉H₈O₅ Molecular Weight: 196,16 g/mol |
MDL:
MFCD06208422 CAS-Nummer: 2206-43-1 EINECS: 218-618-6 |