5-Chlor-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL685208-5GEA
54.6
EUR
SIAL685208-5G
5-Chlor-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Molecular Weight: 253,47 g/mol |
MDL:
MFCD06738960 CAS-Nummer: 6828-35-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |