5-Chlor-2-iodanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B25709.03EA 41.7 EUR
B25709.03 B25709.06
5-Chlor-2-iodanilin ≥98%
5-Chlor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253,47 g/mol
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738960
CAS-Nummer: 6828-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III