2-Chlor-4-iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL652679-25GEA
192
EUR
SIAL652679-25G
SIAL652679-5G
2-Chlor-4-iodanilin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Molecular Weight: 253,47 g/mol Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 73 °C |
MDL:
MFCD00025298 CAS-Nummer: 42016-93-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |