2-Chlor-4-iodanilin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBS01378.10EA
0
EUR
MAYBS01378.10
MAYBS01378.50
MAYBS01378.1
2-Chlor-4-iodanilin
2-Chlor-4-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Molecular Weight: 253,47 g/mol Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 73 °C |
MDL:
MFCD00025298 CAS-Nummer: 42016-93-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |