3-Chlor-5-fluorphenol
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13283.POREA 0 EUR
FLUO013283.5G CHMPFL13283.POR FLUO013283.1G
3-Chlor-5-fluorphenol
3-Chlor-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
MDL: MFCD00042212
CAS-Nummer: 202982-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III