Penicillin G Natriumsalz

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM

Synonyme: [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz6-(2-Phenylacetamido)penicillansäure NatriumsalzNatrium-[2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylatBenzylpenicillin Natriumsalz(2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6- (2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz

PROOICRS0226EA 179 EUR
PROOICRS0226
Penicillin G Natriumsalz
Penicillin G Natriumsalz
Formel: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Molecular Weight: 356,38 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069666
CAS-Nummer: 69-57-8
EINECS: 200-710-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR