2-Phenylethylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2-Phenylethyl)acetatPhenethylacetatEssigsäure(2-phenylethyl)ester
B21238.0BEA 89.2 EUR
B21238.0B B21238.30
2-Phenylethylacetat ≥98%
2-Phenylethylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 231…233 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,029
Flammpunkt: 107 °C (225 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008720
CAS-Nummer: 103-45-7
EINECS: 203-113-5