Benzylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetessigsäurebenzylester
, 3-Oxobuttersäurebenzylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL295892-100GEA
81.3
EUR
SIAL295892-100G
SIAL295892-500G
Benzylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Benzylacetoacetat
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,21 g/mol Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa) Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008785 CAS-Nummer: 5396-89-4 EINECS: 226-416-4 |