4,4-Dimethyloctan ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B21554.06EA 162 EUR
B21554.06
4,4-Dimethyloctan ≥99%
4,4-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
Molecular Weight: 142,28 g/mol
Siedepunkt: 161 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,74
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048813
CAS-Nummer: 15869-95-1
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR