1-Pentansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Natriumpentylsulfonat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

SIALP8199-25GEA 402 EUR
SIALP8199-25G
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₅H₁₁O₃SNa
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007541
CAS-Nummer: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/27/18570927.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR