1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Serva
Synonyme:
Natriumpentylsulfonat
SERA31812.01EA
0
EUR
SERA31812.01
SERA31812.02
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₅H₁₁O₃SNa Molecular Weight: 174,2 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007541 CAS-Nummer: 22767-49-3 EINECS: 245-208-4 |