Methyltridecanoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tridecansäuremethylester
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT0627-1GEA 67.9 EUR
SIALT0627-1G PFIZT-0627 SIALT0627-10G
Methyltridecanoat, Sigma-Aldrich®
Methyltridecanoat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5,5 °C
Dichte: 0,864 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00008977
CAS-Nummer: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8