Stearylstearat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: StearinsäurestearylesterOctadecyloctadecanoatOctadecylstearat
EHERC16974500EA 89 EUR
EHERC16974500
Stearylstearat
Stearylstearat
Formel: C₃₆H₇₂O₂
Molecular Weight: 536,97 g/mol
Siedepunkt: ∼175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64 °C
Flammpunkt: >160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056225
CAS-Nummer: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5