Octylbutyrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B24978.18EA
22.1
EUR
B24978.18
B24978.30
Octylbutyrat ≥97%
Octylbutyrat
Formel:
C₁₂H₂₄O₂ Molecular Weight: 200,32 g/mol Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –56 °C Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048939 CAS-Nummer: 110-39-4 EINECS: 203-762-4 |