Palmitoylchlorid
Lieferant: Merck
Synonyme: HexadecansäurechloridPalmitinsäurechlorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP78-100MLEA 87.9 EUR
SIALP78-100ML SIALP78-1L SIALP78-500ML SIALP78-5ML
Palmitoylchlorid
Palmitoylchlorid
Formel: C₁₆H₃₁ClO
Molecular Weight: 274,87 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
MDL: MFCD00000742
CAS-Nummer: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II