Palmitoylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: HexadecansäurechloridPalmitinsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00510.0250EA 89.5 EUR
8.00510.9025 8.00510.9028 8.00510.9170 8.00510.0250 8.00510.9999
Palmitoylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Palmitoylchlorid
Formel: C₁₆H₃₁ClO
Molecular Weight: 274,87 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000742
CAS-Nummer: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 274.87 g/mol
Boiling Point 174 °C (5.1 hPa)
Flash Point 182 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)