Palmitoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: HexadecansäurechloridPalmitinsäurechlorid
A13812.22EA 63.9 EUR
A13812.22 A13812.36
Palmitoylchlorid ≥98%
Palmitoylchlorid
Formel: C₁₆H₃₁ClO
Molecular Weight: 274,87 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 9…12 °C
Dichte: 0,906
Flammpunkt: 182 °C (359 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000742
CAS-Nummer: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II