Palmitoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: HexadecansäurechloridPalmitinsäurechlorid
ACRO304295000EA 224 EUR
ACRO304295000 ACRO304291000 ACRO304290025
Palmitoylchlorid 98%
Palmitoylchlorid
Formel: C₁₆H₃₁ClO
Molecular Weight: 274,87 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 9…14 °C
Dichte: 0,9 g/cm³
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000742
CAS-Nummer: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98 to 101 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 % (as palmitic acid)
Phosphorus (P) ≤150 ppm