Isobutylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Oxobuttersäureisobutylester
, Acetessigsäureisobutylester
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL00483-100MLEA
111
EUR
SIAL00483-100ML
Isobutylacetoacetat, Sigma-Aldrich®
Isobutylacetoacetat
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,2 g/mol |
MDL:
MFCD00059349 CAS-Nummer: 7779-75-1 EINECS: 231-937-5 |