(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S)-(-)-α-Methylbenzylisocyanat(S)-(-)-α-Phenethylisocyanat(S)-(-)-1-Phenethylisocyanat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
77970-5MLEA 642 EUR
77970-5ML 77970-1ML
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat, Supelco®
(S)-(-)-1-Phenylethylisocyanat
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002036
CAS-Nummer: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6