Lutetiumtrinitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL436429-1GEA 93.7 EUR
SIAL436429-1G SIAL436429-5G
Lutetiumtrinitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lutetiumtrinitrat Hydrat
Formel: LuN₃O₉·H₂O
Molecular Weight: 379 g/mol
MDL: MFCD00150421
CAS-Nummer: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III