Lutetiumtrinitrat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
14568.06EA 286 EUR
14568.06 14568.03 14568.14
Lutetiumtrinitrat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lutetiumtrinitrat Hydrat
Formel: LuN₃O₉·H₂O
Molecular Weight: 379 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150421
CAS-Nummer: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III