Magnesiumthiosulfat Hexahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Magnesiumhyposulfit Hexahydrat
46114.22EA
26.8
EUR
46114.22
46114.36
Magnesiumthiosulfat Hexahydrat ≥99%
Magnesiumthiosulfat Hexahydrat
Formel:
MgO₃S₂·6H₂O Molecular Weight: 244,53 g/mol Schmelzpunkt: 170 °C (-3H₂O) Dichte: 1,818 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00169871 CAS-Nummer: 13446-30-5 EINECS: 233-340-5 Merck Index: 13,05718 |