Magnesiumsulfat 0.01 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF05350.2000EA
27.2
EUR
KRAF05350.2000
KRAF05350.3000
KRAF05350.5020
Magnesiumsulfat 0.01 mol/l in wässriger Lösung
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Molecular Weight: 120,37 g/mol Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 0 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011110 CAS-Nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |
![]() |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...