Wolfram-Standardlösung, 10.000 mg/l W in Wasser (aus W) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
457172EEA 474 EUR
457172E 457174G
Wolfram-Standardlösung, 10.000 mg/l W in Wasser (aus W) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Wolfram-Standards
W in H₂O mit Spuren von NH₄OH.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022