Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86664.180EA 29.1 EUR
86664.180 86664.260
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ba in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Barium-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022