DL-Serin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: (±)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure(±)-SerinH-DL-Ser-OH
EHERC16935700EA 75 EUR
EHERC16935700
DL-Serin
DL-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 243…244 °C
Dichte: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 12,08604