Natriumchlorid 9 g/l in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
5929.1000EA 40.8 EUR
5929.1000
Natriumchlorid 9 g/l in wässriger Lösung
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) 0.891 to 0.909 %
Appearance Clear colourless liquid
Raw materials Passes test Ph. Eur.