Kaliumdichromat 0.04 mol/l (0.24 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbichromat
, Kaliumpyrochromat
30892.298EA
53
EUR
30892.298
Kaliumdichromat 0.04 mol/l (0.24 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Kaliumdichromat
Formel:
K₂Cr₂O₇ Molecular Weight: 294,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011367 CAS-Nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.03992 - 0.04008 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |