Dithizon ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 1,5-Diphenylthiocarbazon
23570.106EA 50.8 EUR
23570.106
Dithizon ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Dithizon
Formel: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Molecular Weight: 256,33 g/mol
Siedepunkt: 406 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168 °C
MDL: MFCD00003025
CAS-Nummer: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple to dark purple or black powder
Specific absorptivity 1% / 1cm (at 605 nm) min. 1522
Relative absorption (A 605nm/at 445nm; Chloroform) min. 2.5
Sulphated ash max. 0.2%
Heavy metals (as Pb) max. 0.001%