Multielement-Qualitätskontrollstandard 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456592QEA 327 EUR
456592Q
Multielement-Qualitätskontrollstandard 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
9 Elemente gelöst in verdünnter Salpetersäure 2 %.
9 Elemente 10 mg/l: Be, Bi, Ce, Co, In, Pb, Mg, Ni, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022