VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Lieferant: VWR
VWR®
422371XEA 399 EUR
422371X
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Proteine und Peptide
Cohn-Fraktion-V-Albumin, das durch Kaltethanolfraktionierung unter minimalem Chemikalieneinsatz hergestellt wurde. Fettsäuren und native Sialinsäurereste sind in diesem BSA erhalten.