Mikroliterspritzen, ultrakleines Volumen
Lieferant: VWR Collection
VWR®
549-0198EA 37.6 EUR
549-0198 549-0197
Mikroliterspritzen, ultrakleines Volumen
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Mikroliterspritzen mit fester Kanüle für hochempfindliche GC Analysen und ultrakleine Volumen.
  • Kein Totraum zwischen Kolben und Kanüle
  • Feste Kanüle mit Lanzettschnitt für sanfte Durchdringung des Septums
Die in der Bestelltabelle angegebene Länge bezieht sich auf die Kanülenlänge.