Sie suchten nach: Mikroinjektionskapillaren
Unsere Mikrokapillaren stellen hocheffiziente Mittel zur reproduzierbaren Injektion adhärenter Zellen dar. Diese Instrumente wurden entwickelt, um in den geläufigsten Anwendungen schnelle, effiziente und einheitliche Ergebnisse zu liefern. Alle Mikrokapillaren bieten Ihnen eine reproduzierbare Qualität aufgrund streng definierter Vorgaben und umfassender Qualitätskontrolle, sowie höchste Sicherheit durch effektive Sterilisationsmethoden. Die Mikrokapillaren haben definierte mikroskopische Öffnungen sowie Innen- und Außendurchmesser, und sind präzise und exakt auf die jeweiligen Längen zugeschnitten.
1 Ergebnisse wurden gefunden