Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (42)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
PVC-Schläuche
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/26/18989626.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  KARTELL
Beschreibung:   PVC, transparent. Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material.
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Tubing made of soft PVC, cadmium-free, with high resistance to chemicals, high flexibility and permanent crystal clear transparency and excellent abra...
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   These PVC tubing are comprises of the qualities such as permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and...
Artikel-Nr: (300-1043)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Schäuche, PVC
VE:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (BURK8876-1016)
Lieferant:  BÜRKLE
Beschreibung:   Fabric reinforced, permanent transparency, increased flexibility, high chemical resistance, excellent ageing and abrasion resistance, environmentally ...
VE:  1 * 50 m
Lieferant:  KARTELL
Beschreibung:   PVC, transparent.
Lieferant:  DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung:   PVC, transparent.
Lieferant:  DEUTSCH & NEUMANN
Beschreibung:   PVC, transparent
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 16
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping