Sie suchten nach: Butyrometer
Butyrometer sind Instrumente, die zur Bestimmung des Fettgehalts in Milchprodukten verwendet werden. Obwohl je nach der jeweiligen zu testenden Probe verschiedene Messmethoden eingesetzt werden, ist das Gerber-Verfahren das wohl am weitesten verbreitete. Die Überprüfung von Produkten der Lebensmittelindustrie vor dem Verkauf ist unerlässlich, um deren Qualität zu gewährleisten und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Da der Energiegehalt des flüssigen Nahrungsmittels in direkter Beziehung zum Fettgehalt steht, sind eine genaue Messung des Fettgehalts und eine korrekte Angabe in der Nährwertkennzeichnung von wesentlicher Bedeutung.
Butyrometer sind Instrumente, die zur Bestimmung des Fettgehalts in Milchprodukten verwendet werden. Obwohl je nach der jeweiligen zu testenden Probe verschiedene Messmethoden eingesetzt werden, ist das Gerber-Verfahren das wohl am weitesten verbreitete. Die Überprüfung von Produkten der Lebensmittelindustrie vor dem Verkauf ist unerlässlich, um deren Qualität zu gewährleisten und die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Da der Energiegehalt des flüssigen Nahrungsmittels in direkter Beziehung zum Fettgehalt steht, sind eine genaue Messung des Fettgehalts und eine korrekte Angabe in der Nährwertkennzeichnung von wesentlicher Bedeutung.
17  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Borosilikatglas.
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Messmethode, für Eiskrem.
Artikel-Nr: (614-0097)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Nach Sichler, mit runder Skala.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Für Trink- und Kesselmilch, Skalenrückwand mattiert, Fehlertoleranz 0,025 %.
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode nach Roeder.
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Messmethode nach Köhler.
Sale!
Artikel-Nr: (614-0133)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode nach van Gulik.
VE: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (614-0136)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Zur Bestimmung des Gehalts an freiem Fett in Milch und Rahm.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Nach Teichert.
Artikel-Nr: (614-0100)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Nach Siegfeld.
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode nach Roeder.
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Nach Kehe.
Artikel-Nr: (614-0119)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode nach Schulz-Kley mit geschlossenem Glaskolben.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (614-0132)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode nach Roeder.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (614-0134)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode.
VE: 1 * 10 ST
Artikel-Nr: (614-0135)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Wägemethode nach Roeder.
VE: 1 * 10 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom