Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (33)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Eiswannen
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Polyurethanschaum.
Artikel-Nr: (BCISBCS-115-25PL)
Lieferant:  BIOCISION, LLC
Beschreibung:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
VE:  1 * 1 ST
Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt.
Lieferant:  Corning Life Science
Beschreibung:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Polymer, farbig
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Ice pan, Midi, with lid, Magic Touch™, Urethan, Kapazität: 4 l, Farbe: Blau, B×T×H: 304×229×218 mm
Artikel-Nr: (478-1255)
Lieferant:  NEOLAB
Beschreibung:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
VE:  1 * 1 ST
Lieferant:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 8
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping