Sie suchten nach: UV-Transilluminatoren
8  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Alle VWR® Transilluminatoren lassen sich für einen einfachen Zugriff herausziehen und bieten eine sehr gleichmäßige Beleuchtung. Die für die Verwendun...
Artikel-Nr: (730-1488)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
VE: null
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: These High Performance UV transilluminators, with four 25 W tubes, provide 100 W of high intensity and uniform UV illumination for high fluorescence a...
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: Alle Labortisch-Transilluminatoren sind kompakt und leicht und stellen eine kostengünstige Alternative zu den Transilluminatoren der High Performance ...
Artikel-Nr: (UVPA38-0325-01)
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Beschreibung: UV Transilluminator
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Vilber Lourmat
Beschreibung: Diese vielseitigen Modelle sind ideal für einen großen Anwendungsbereich bei dem verschiedene Wellenlängen benötigt werden. Sie sind sowohl für die Vi...
Lieferant: Vilber Lourmat
Beschreibung: Der UV-Transilluminator ist ein kompaktes Modell, das mit dem Super Bright-Filter ausgestattet ist, der das von den UV-Röhren emittierte sichtbare Lic...
Lieferant: Vilber Lourmat
Beschreibung: UV Transilluminator, Wellenlänge: 312 nm, Filtergröße: 210×260 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom